Learn More
Axygen™ Corbett™ Compatible Filter Tips
For use with Corbett X-tractor gene
Marca:  Axygen™ CTF-199-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.03000kg
Codice prodotto. 12549157
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Axygen™ offers a comprehensive line of tips for Corbett X-tractor. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in sterile and filtered. Clear polypropylene tips are available in 96-well format designed for Corbett X-tractor Gene 8-Channel Head.
  • 200 μL Clear Tips
  • 96 Tip format
  • Clear Polypropylene
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • With aerosol-resistant filters
  • Sterile
  • Compatibility: Corbett X-tractor Gene 8-Channel Head
  • Specifica
    Specifica
    199 μL
    Sterile
    Rack
    SBS Rack
    Corbett
    Filtered
    Clear
    Round
    Corbett™ with X-Tractor Gene
    Polyethylene