Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™: Provetta da 0.2 ml senza tappo
Pareti con spessore sottile e omogeneo per garantire un trasferimento termico preciso
Marca: Axygen™ PCR-02-NC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
Provette compatibili per PCR quantitativa per una vasta gamma di strumenti per PCR in tempo reale.
Specifica
Esenti da RNasi, DNasi, apirogene | |
0.2 ml | |
Blocchi standard a 96 pozzetti per strumenti per PCR in tempo reale e applicazioni di trasferimento termico | |
Non-sterile | |
Senza | |
Provetta per PCR a parete sottile |
Trasparente | |
Confezione da 1000 | |
Conico | |
Polipropilene | |
Provetta |