Learn More
Axygen™ PerkinElmer™ Compatible Tips
384 Well tips for use with PerkinElmer
Marca:  Axygen PKF-384-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 12531258
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • DNAse-Free, RNAse-Free, Pyrogen-Safe
  • 384-Tip format for MDT 384-30μL head
  • Clear Polypropylene
  • Sterile
  • With Aerosol-Resistant Filters
  • Packaging: 384 tips/rack, 10 racks/pk, 5 packs/case
Specifica
Specifica
30 μL
Sterile
Not Autoclavable
Round
PerkinElmer
Filtered
Clear
Rack
PerkinElmer