Learn More
Axygen™ Storage Microplates
For sample collection, in-vitro growth chambers and long term storage.
Marca: Axygen™ P-DW-500-C-S
201.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23272" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.99000kg
Descrizione
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.Specifica
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Without Lid | |
Sì | |
Polipropilene | |
Sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
50/Cs. | |
-112 °F |
Standard | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) | |
4000 x g | |
5/Pk. | |
-80 °C |