Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione Axygen™
For sample collection, in-vitro growth chambers and long term storage.
Marca:  Axygen™ P-96-450R-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.18000kg
Codice prodotto. 12527917
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
  • 550 μL deep well plate
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
  • Specifica
    Specifica
    ANSI, SLAS 1-2004
    Without Lid
    Polipropilene
    Non-sterile
    Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine
    50/Cs.
    -112°F
    Standard
    8 x 12
    Trasparente
    96
    Round
    4000 xG
    10/Pk.
    -80 °C