Learn More
Axygen™ Axypet™ 12-Channel Digital Pipettor, Calibration 3x10 STD
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
910.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO17025 |
---|---|
Numero di canali | 12 |
Product Line | Axypet™ |
Tipo | Multi-channel Pipettor |
Quantità | 1/Pk., 1/Cs |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17223614
|
Axygen™
AP-12-10-STD |
0.5 to 10 μL |
910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17283614
|
Axygen™
AP-12-50-STD |
5 to 50 μL |
910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17243614
|
Axygen™
AP-12-200-STD |
20 to 200 μL |
910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17263614
|
Axygen™
AP-12-300-STD |
50 to 300 μL |
910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- ISO 17025 Pre-calibrated
- Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
- Unique side EZIject button option reduces thumb movement
- Finger-hook provides for a more relaxed grip
- Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
- Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
- Push button and ejector button are ergonomically located
- Curved ejector bar allows tips to be ejected in steps, reducing the mount of force required for ejection
- Tip manifold rotates 360°
- Each channel of the pipettor has an individual, precision piston assembly to ensure accuracy and reproducibility from one pipetting series to the next
- Shafts withdraw when pressed against a row of tips
- Each shaft moves independently, minimizing jamming of tips
- Micrometer is continuously adjustable for selection of whole or fractional volumes
Specifica
ISO17025 | |
Axypet™ | |
1/Pk., 1/Cs |
12 | |
Multi-channel Pipettor |