Learn More
Axygen™ Axypet™ Single Channel Pipettor, Calibration 3x4 ALT
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
Marca:  Axygen™ AP-1000-ALT
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23940kg
Codice prodotto. 17273604
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • ISO 17025 Pre-calibrated
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement (Left handed EZIject button available by special order).
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
  • Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
Specifica
Specifica
ISO17025
Axypet™
100 to 1000 μL
1
Single Channel Pipettor
1/Pk., 1/Cs