Learn More
Azelaic acid, 96%
Product Code. p-7052116
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11339208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042587.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Azelaic acid acts as an anti-inflammatory compound. It is also exhibits anti acne activity. It up regulates expression of ant oxidative enzymes. Azelaic acid also inhibits proliferation of melanocytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-99-9
Formula molecolare C9H16O4
Molecular Weight (g/mol) 188.223
Numero MDL MFCD00004432
InChI Key BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC Name nonanedioic acid
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Azelaic acid
Punto di fusione ∼102°C
Punti di ebollizione 286°C (100mmHg)
Beilstein 1101094
Indice di Merck 14,905
Informazioni di solubilità Soluble in water (2.4mg/ml at 20°C),ethanol (5%),DMSO,methanol (70mg/ml),and alcohol.
Peso formulazione 188.22
Percent Purity 96%
Densità 1.225 g/mL
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 215°C (419°F)
Forma fisica Crystalline