Learn More
Azlon™ Square Shaped HDPE Bucket
Square shaped buckets suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
Marca:  Azlon BWX104
39.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.62000kg
Codice prodotto. 12015562
  • 41.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Durable square shape allows economical use of space
  • Handle grip for easy lifting and carrying
  • Molded graduations (14L x 0.5 divisions)
Specifica
Specifica
Spouted Bucket
1 Ea.