Learn More
Taniche con collo stretto in HDPE Azlon™
147.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Round; Capacity: 25L; Height: 580mm; I.D.: 80mm
Descrizione
- Raised graduations and translucent color allow quick visual volume assessment
- Screw cap provides secure storage
- Fitted with carrying handle for ease of transportation and firm grip
- Suitable for food contact applications per US regulations
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 6.6 gal. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 80 mm |
Capacità (sistema metrico) | 25 L |
Materiale | HDPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for bulk storage and transport of liquids. Suitable for food contact applications. |
Graduazioni | Yes |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 580 mm |
Include | Closure, Carry Handles |
Stile collo | Narrow |
Forma | Cylindrical |