Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio stampate con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Le bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ sono stampate indelebilmente con una selezione di sette comuni solventi da laboratorio, simboli di rischio appropriati e numeri CAS.
Marca:  Azlon™ WGF536P
27.57 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23940kg
Codice prodotto. 10442395
  • 29.70€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Printed Slope Shoulder Wash Bottles are indelibly printed with a choice of seven popular laboratory solvents, appropriate hazard symbols and CAS numbers.
  • Labeled wash bottles for easy identification of contents
  • Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
  • Fitted with color-coded polypropylene closures
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Specifica
Polipropilene
5.6 cm
Yes
Water
16.91 oz.
69mm
Chiusura in polipropilene bianco
5/PK
No
Rotondo
Wash Bottle
187 mm
Tappo
500 ml
Semitrasparente
Per un’identificazione rapida del contenuto
LDPE
Bianco
Not Autoclavable
Stretto