Learn More
Ancoretta magnetica ovale con perno ad anello Azlon™
In PTFE magnetico. L'ancoretta magnetica Azlon™ è dotata di un perno centrale ad anello che assicura un'ottima rotazione anche su basi curve o irregolari.
Marca: Azlon SWN504
6.86 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00720kg
Descrizione
Constructed of magnetic PTFE. Azlon™ Pivot Ring Stirrer Bar includes a central pivot ring that ensures efficient spinning even on curved or uneven bases.
- Constructed of magnetic PTFE
- Central pivot ring ensures efficient spinning even on curved or uneven bases
Specifica
0.23 in. | |
PTFE | |
Ancoretta per agitatori | |
Magnetico | |
25 mm |
0.98 in. | |
0.98 Lin. | |
Conf. da 2 | |
Sì | |
Perno ad anello |