Learn More
Ancoretta magnetica ovale con perno ad anello Azlon™
In PTFE magnetico. L'ancoretta magnetica Azlon™ è dotata di un perno centrale ad anello che assicura un'ottima rotazione anche su basi curve o irregolari.
Marca: Azlon SWN506
11.70 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01620kg
Descrizione
Constructed of magnetic PTFE. Azlon™ Pivot Ring Stirrer Bar includes a central pivot ring that ensures efficient spinning even on curved or uneven bases.
- Constructed of magnetic PTFE
- Central pivot ring ensures efficient spinning even on curved or uneven bases
Specifica
8 mm | |
PTFE | |
Stir Bar | |
Magnet | |
45 mm |
1.77 in. | |
1.77 Lin. | |
2/Pk. | |
Yes | |
Pivot ring |