Learn More
Becher PMP Azlon™
53.11 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 ml
2000 mL
Descrizione
- Traditional beaker shape
- Low form, durable and economical alternative to glass beakers
- Ideal for general laboratory use
- PMP material - glass-clear visibilityy and good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C , maximum temperature 150°C
- Graduations are clearly printed in indelible red or blue solvent resistant ink
- Complies with ISO 7056
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 35 mm |
Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
Materiale | PMP |
Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
Quantità | 12 Pk. |
Tipo | Beaker |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Yes |
Certificazione/Conformità | ISO 7056 |