Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in PMP Azlon™
Completo con codice lotto stampato. La fiasca volumetrica classe A in PMP Azlon include un tappo in polipropilene.
Marca: Azlon FDF118A
36.91 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Descrizione
Complete with printed batch code. The Azlon Class A PMP Volumetric Flask includes a polypropylene stopper.
- Manufactured from glass clear PMP offering excellent clarity
- Individually adjusted ring mark to class A tolerances according to ISO 1042
- Complete with printed batch code
- Batch certificate available to download online
- Supplied with polypropylene stopper
Specifica
ISO 1042 | |
Trasparente | |
PMP | |
Tappo | |
Da – 20 a 135 °C | |
Sì | |
Tappo |
Polipropilene | |
50 ml | |
150 mm | |
1 | |
±0.06 ml | |
Classe A |