Learn More
Azlon™ Polypropylene Graduated Class B Pipette
Codice prodotto. 10126494
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10126494
Marca: Azlon PDH501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easy to read graduation lines
  • Calibrated to Class B tolerances
  • Specially manufactured tip to ensure excellent quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrated to Class B tolerances
Certificazione/Conformità ISO 835
Materiale Polypropylene
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Colore Translucent
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo Pipetta