Learn More
Azlon™ Polypropylene Graduated Class B Pipette
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Calibrated to Class B tolerances
- Specially manufactured tip to ensure excellent quality
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrated to Class B tolerances |
| Certificazione/Conformità | ISO 835 |
| Materiale | Polypropylene |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Colore | Translucent |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Tipo | Pipetta |