Learn More
Pipette di classe B con una marcatura in polipropilene Azlon™
Per la misurazione di liquidi con precisione. Le pipette classe B con una marcatura in polipropilene Azlon™ sono progettate per eseguire operazioni di precisione.
43.45€ - 519.00€
Specifica
Calibrazione | Calibrata per tolleranze di Classe B |
---|---|
Classe | Classe B |
Materiale | Polipropilene |
Graduato | Sì |
Colore | Semitrasparente |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11363704
|
Azlon
PDH610 |
10 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11373704
|
Azlon
PDH625 |
25 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11383704
|
Azlon
PDH650 |
50 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10399794
|
Azlon
PDH601 |
1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10440865
|
Azlon
PDH605 |
5 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10208024
|
Azlon
PDH602 |
2 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Measure liquids with precision. The Azlon™ Polypropylene One Mark Class B pipets are designed for accuracy.
- Calibrate per soddisfare tolleranze di Classe B
- Marcatura permanente con anello e iscrizioni
Specifica
Calibrata per tolleranze di Classe B | |
Polipropilene | |
Semitrasparente |
Classe B | |
Sì | |
Pipetta graduata |