Learn More
Caraffe stampate in polipropilene Azlon™
Con graduazioni stampate in blu scuro nitido per una migliore visibilità. Le caraffe stampate in polipropilene Azlon™ Azlon™ offrono una soluzione affidabile per misurare ed erogare liquidi in laboratorio.
Marca:  Azlon JPB0500P
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05760kg
Codice prodotto. 10074084
  • 16.75€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ Azlon™ Polypropylene Printed Jugs provide a reliable solution for measuring and dispensing liquids in a laboratory.
  • Tapers: to form a large pouring spout
  • Constructed: from high clarity polypropylene for strength and visibility
  • Graduations: printed enhanced pin sharp blue 
  • Autoclavable: to 121°C
  • Ergonomically designed: handle with thumb grip for easy carrying and pouring
  • Suitable: for food contact applications per EU and US regulations
Specifica
Specifica
Trasparente
102 mm
PTFE (polipropilene)
120 mm
Da –20 a 135 °C
Stampa in blu
102 mm
500 ml
Laboratori per la manipolazione di sostanze chimiche
Conf. da 1
Caraffa conica