Learn More
Matraccio volumetrico in polipropilene Azlon™
In polipropilene traslucido per garantire una buona durata.
Marca: Azlon FDF024N
26.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03060kg
Descrizione
- Manufactured from translucent polypropylene giving good durability
- Clear easy to read calibration line
- Calibrated to ISO 1042, class B tolerances
- Supplied with polypropylene stopper
Specifica
ISO 1042 | |
Traslucido | |
Polipropilene | |
Tappo | |
±0.2 ml | |
Tappo |
Polipropilene | |
100 ml | |
180 mm | |
1 | |
Classe B | |
60 mm |