Learn More
Azlon™ Screw caps for Wide Mouth Vented Wash Bottles
21.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Descrizione
- Available in six colors
- One-piece PP closures that maintain their shape in use
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Materiale chiusura | Polypropylene |
Colore | Blue |
Quantità | 5/Pk. |