missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ Triangular Magnetic Stirrer Bar

Ideal for mixing difficult solutions such as dissolving solvents or mixing sediments

Marca:  Azlon SWN532

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01880kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10575305

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

  • Spins well giving the best possible mixing action
  • Ideal for mixing difficult solutions e.g., dissolving solvents or mixing sediments
Specifica

Specifica

6 mm
2/Pk.
Yes
Triangle
0.47 in.
Magnet
12 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali