Learn More
Synergy Healthcare™ Spray disinfettante AZOspray™
Kills bacteria effectively in under a minute. Synergy Healthcare™ Azo™ Surface Disinfectant Spray is Effective against variety of micro-organisms and pathogens.
Marca: Synergy Healthcare™ 81120
13.15 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21679" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 0.43650kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
- Ideal for use in microbiology, critical care, hospital wards, dentists and cleanrooms and on wide range of surfaces
- Fast contact time from 15 seconds
- Offers 24 hour active protection against a wide range of micro-organisms
- Foil sealed Bottle
- Quick-drying formula
- Contains isopropyl alcohol
- Effective against variety of micro-organisms including MRSA, and is proved to be 99.9999% effective against pathogens validated by EN 13727
Specifica
Disinfettante spray | |
Contains isopropyl alcohol | |
Per uso generale |
EN1276 ed EN13727, EN1650/EN13624, EN14348 | |
Foil sealed Bottle | |
500 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol