Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azur eosin methylene-blue, pure, solution according to Giemsa
Marca: Thermo Scientific Chemicals
Dettagli aggiuntivi : CAS : 51811-82-6 Peso : 0.49500kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Azur eosin methylene-blue | |
MFCD00081642 | |
Pure | |
Blue | |
Solution |
51811-82-6,67-56-1 | |
523 to 526nm (c=0.1, MeOH) (eosine), 646 to 651nm (c=0.1, MeOH) (methylene blue) | |
Glass bottle | |
500 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Azur eosin methylene-blue solution according to Giemsa
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H301-Tossico se ingerito.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Methyl alcohol, Giemsa's stain
RUO – Research Use Only