Learn More
Brady™ B-430 Polyester Thermal Transfer Labels for Laminat™ Carriers and Tags
Polyester labels suitable for printing with Thermal Transfer Printers.
79.00€ - 431.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL Recognized |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Transparent |
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester (B-430) |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11539883
|
Brady™
620363 |
5.1 mm | 1 | 7.9 mm | 39 mm |
79.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11549883
|
Brady™
620364 |
11.1 mm | 1 | 14.1 mm | 49 mm |
102.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11529883
|
Brady™
620362 |
21 mm | 2 | 24.3 mm | 37 mm |
130.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11599873
|
Brady™
620359 |
74 mm | 5 | 77 mm | 11 mm |
276.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11519883
|
Brady™
620361 |
129 mm | 3 | 133.4 mm | 21 mm |
431.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11509883
|
Brady™
620360 |
124 mm | 5 | 127 mm | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Specifically designed to fit Laminat™ Carriers and Tags
- For smooth surfaces
- Permanent acrylic adhesive
Specifica
UL Recognized | |
Transparent | |
Polyester (B-430) | |
Asset Tracking, Equipment Labeling, Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification, Inventory Labeling | |
Rectangle | |
0.076 mm |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Non-sterile | |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers | |
-70°C to +100°C |