Learn More
BICASA Balance Table (Vibration-proof)
Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
900 x 1200 x 880 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
- Marble vibration-proof central plate (Carrara White)
- Fire-retardant particleboard filler body
- HPL countertop
- Light Grey color (2 decorative)
- Separate internal welded tubular steel frame
- with levelling feet and CAU devices
Specifica
Specifica
| Product Type | Balance Table |
| Colore | Light Gray |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dimensioni (L x P x A) | 900 x 900 x 880 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Holding balances |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Balances and analytical instruments |
| Include | Frame, Marble Plate (770 x 350 x 40 mm th) |
| Larghezza (sistema imperiale) | 35.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 900 mm |
| Materiale | Phenolic Resin |