Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Cartridge Kits
Choose from an array of Thermo Scientific™ Barnstead™ Cartridge Kits for select Thermo Scientific™ Barnstead™ water systems, based on your application.
648.00€ - 1330.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sorgente acqua di alimentazione | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sorgente acqua di alimentazione | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10256704
|
Thermo Scientific™
D50254 |
Nanopure Infinity Systems | Deionized, Tap | One 09-050-226 Tap/DI Feed Pretreatment, 09-050-246 Organicfree cartridge, two 09-050-247 Ultrapure™ cartridges and two 09-050-279 Remote Dispenser 0.2μm filters | D50254 |
1290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11946092
|
Thermo Scientific™
D5026 |
Nanopure Quad-style system | Pretreated | One 09-034-5C Macropure™ Pretreatment, 09-050-267 Organicfree, 09-050-276 Ultrapure™ and FS090343 Ultrapure™ cartridges | D5026 |
1010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11860810
|
Thermo Scientific™
D50255 |
Nanopure Infinity Systems | Reverse Osmosis, Distilled | One 09-050-241 reverse osmosis/Distilled Feed Pretreatment, 09-050-246 Organicfree cartridge, two 09-050-247 Ultrapure™ cartridges and two 09-050-279 Remote Dispenser 0.2μm filters | D50255 |
1270.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11756259
|
Thermo Scientific™
D4802 |
Nanopure Quad-style system | Tap | One 09-034-5C Macropure™ Pretreatment, 09-034 high capacity ion exchange, 09-050-276 Ultrapure™ and 09-050-267 Organicfree cartridges | D4802 |
948.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10774267
|
Thermo Scientific™
D3805 |
Nanopure II and older Nanopure system | Tap or Pretreated | One 09-034-104 Organic/colloid and two 09-034-3 Ultrapure™ ion exchange cartridges | D3805 |
648.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15129583
|
Thermo Scientific™
D3804 |
Nanopure II and older Nanopure system | Tap or Pretreated | One 09-034 high capacity ion exchange, 09-034-104 Organic/colloid and two 09-034-3 Ultrapure™ ion exchange cartridges | D3804 |
831.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11840810
|
Thermo Scientific™
D50257 |
Nanopure Infinity Systems | Reverse Osmosis, Distilled | One 09-050-241 reverse osmosis/Distilled Feed Pretreatment, three 09-050-247 Ultrapure™ cartridges, two 09-050-279 remote dispenser 0.2μm filters | D50257 |
1310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11830810
|
Thermo Scientific™
D50256 |
Nanopure Infinity Systems | Deionized, Tap | One 09-050-226 Tap/DI Pretreatment, three 09-050-247 Ultrapure™ cartridges and two 09-050-279 Remote Dispenser 0.2μm filters | D50256 |
1330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11746259
|
Thermo Scientific™
D4801 |
Nanopure Quad-style system | Tap | One 09-034 high capacity ion exchange, 09-034-104 Organic/colloid and two 09-050-276 Ultrapure™ cartridges | D4801 |
810.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Choose from an array of Thermo Scientific™ Barnstead™ Cartridge Kits for select Thermo Scientific™ Barnstead™ water systems, based on your application.