Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Stills Replacement Consumables
Maintain the performance of your Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Still with replacement consumables such as UV lamps and air filters.
103.00€ - 763.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
14885701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25001-DB
Elemento filtrante Ventguard
103.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
14835731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
H3120
replacement filter for H3111
346.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
14875721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
H3130
Replacement Water Seal for H3111
763.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Maintain the performance of your still with Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Stills Replacement Consumables, including UV lamp and Thermo Scientific™ Ventgard™ filter element (the consumable portion of the Ventgard filter assembly). Prevent air from entering the reservoir via the condenser atmospheric vent and protect stored water against airborne particulates, organics and CO2 with the Ventgard air filter. 
Maintain the performance of your still with Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Stills Replacement Consumables, including UV lamp and Thermo Scientific™ Ventgard™ filter element (the consumable portion of the Ventgard filter assembly). Prevent air from entering the reservoir via the condenser atmospheric vent and protect stored water against airborne particulates, organics and CO2 with the Ventgard air filter. 