Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ Cartridges and Filters
Extend the life of your Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II or Easypure™ RF water system with replacement cartridges and filters.
78.70€ - 1140.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10422962
|
Thermo Scientific™
D502124 |
Easypure II UV e Easypure II UV/UF | Pacchetto cartucce; alimentazione deionizzata |
531.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10895960
|
Thermo Scientific™
D50237 |
Easypure | Mixed Bed COOL Cartridge, 6 in, Ultrapure |
78.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10728154
|
Thermo Scientific™
D502125 |
Easypure™ II UV and Easypure II UV/UF | Cartridge pack; RO or distilled feed |
531.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10041672
|
Thermo Scientific™
D502126 |
Easypure™ II and Easypure UF | Cartridge pack; deionized feed |
516.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10133502
|
Thermo Scientific™
D502127 |
Easypure™ II and Easypure UF | Cartridge pack; RO or distilled feed |
488.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10498453
|
Thermo Scientific™
FL1192X1 |
Easypure™ UF and Easypure II UV/UF | Ultrafilter |
1140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11426348
|
Thermo Scientific™
D50230 |
Sistema EasyPure™ II, 2/3 resina macroreticolare e 1/3 granulare, carbone attivo | Organic/Colloidal removal |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10502074
|
Thermo Scientific™
D50245 |
EasyPure II RF, RF/UV system, Sanitation Cartridge | Sanitation |
98.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Extend the life of your Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II or Easypure™ RF water system with Barnstead™ Easypure™ Cartridges and Filters. Choose the cartridge pack according to your feed water and system.
D502126:
- Includes: Organic/Colloid; two Thermo Scientific™ Ultrapure™ Ion Exchange
- Type 1 filter
D502124:
- Includes: Organic/Colloid, Ultrapure Ion Exchange, Organic Free Organic Removal
- Ultralow filter with Organic Free Cartridge
D502127:
- Includes: Organic/Ion Exchange, two Ultrapure Ion Exchange
- Type 1 filter
D502125:
- Includes: 09-034-18 Organic/Ion Exchange, 09-050-46 Ultrapure Ion Exchange, 09-034-16 Organic Free Organic Removal
- Ultralow filter with Organic Free Cartridge