Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Accessories and Consumables
Optimize your water purification system with Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Accessories and Consumables.
Marca:  Thermo Scientific™ D8964
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12740896
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Optimize your water purification system with Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Accessories and Consumables. Choose the cartridge pack according to your feed water and system. Cartridge packs ship with 0.2 micron final filter. Other products include UV lamp and low water level pump protector.
  • Simple, one-connection installation and removal
Includes: One 0.2μm absolute final filter
Specifica
Specifica
Low water level pump protector
Nanopure Water Purifications System
Low Water Level Pump Protector