Learn More
Julabo™ Bath Adapters
Marca:  Julabo™ 8970443
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10052822
  • 41.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-compact circulator, F25-HE refrigerated/heating circulator
Adapter
M16 x 1 male/male