Learn More
Julabo™ Bath Adapters
Marca:  Julabo™ 8890004
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11907458
  • 52.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-compact circulator, F25-HE refrigerated/heating circulator
Adapter
M16 x 1 female to NPT 1/4 in. male