Learn More
Julabo™ Bath Adapters
Marca:  Julabo™ 8890052
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 13460269
  • 147.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Magnum 91, PRESTO™ A30, PRESTO™ A40, PRESTO™ A80, PRESTO™ W40 temperature control/process system
Adapter
M24 x 1/2 in. female to M16 x 1 male