Learn More
BAY-8002, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497757
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16497757
Marca: Medchem Express HY122312
MedChemExpress BAY-8002 is a potent, selective, orally active inhibitor of monocarboxylate transporter 1 (MCT1), with an IC50 of 85 nM in the MCT1-expressing DLD-1 cells, displays excellent selectivity against MCT4. Anti-tumor activity.
BAY-8002 is a potent, selective, orally active inhibitor of monocarboxylate transporter 1 (MCT1), with an IC50 of 85 nM in the MCT1-expressing DLD-1 cells, displays excellent selectivity against MCT4. Anti-tumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico BAY-8002
CAS 724440-27-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H14ClNO5S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (300.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(C2=CC(S(=O)(C3=CC=CC=C3)=O)=CC=C2Cl)=O
Molecular Weight (g/mol) 415.85
Peso formulazione 415.85
Percent Purity 98.1%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.