Learn More
RETSCH BB 100 Model Jaw Crushers
Designed for the rapid, effective crushing and pre-crushing of medium-hard, hard, brittle and tough materials. Retsch™ BB 100 Model Jaw Crushers are ideal for sample preparation in laboratories and industrial plants.
Marca:  RETSCH 20.052.0028
Dettagli aggiuntivi : Peso : 143.00000kg
Codice prodotto. 10534872
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Excellent crushing performance
  • Wide range of materials for contamination free grinding
  • Wear compensation with zero-point adjustment
  • Continuous gap width setting
  • Overload protection
  • No-rebound feed hopper with quick-release clamp
  • Brake motor with safety switch
  • Easy-to-clean crushing chamber
  • Continuous grinding
  • Connector for dust extraction
Specifica
Specifica
Jaw Crusher
Analog
For Heavy-metal-free Size Reduction
50 Hz
800 mm
BB 100
230 V
320 mm
800 x 320 x 960 mm
230 V, 50 Hz
960 mm
IP54
Steel
1-phase motor / 3-phase motor
750 W