Learn More
RETSCH BB 300 Model Jaw Crushers
Designed for the rapid, effective crushing and pre-crushing of medium-hard, hard, brittle and tough materials. Retsch™ BB 300 Model Jaw Crushers are ideal for sample preparation in laboratories and industrial plants.
66890.00€
Specifica
Product Type Jaw Crusher
Certificazione/Conformità CE Certified
Dimensioni (L x P x A) 1600 x 670 x 1450 mm
Altezza (sistema metrico) 1450 mm
Protezione IP IP54
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Modello Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
11914212
Vedere i documenti Dettagli della promozione
RETSCH
20.054.1013
BB 300 Tungsten Carbide, Stainless Steel
66890.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Excellent crushing performance
  • Wear compensation with zero-point adjustment
  • Infinitely gap width setting
  • Overload protection
  • Wide range of materials for contamination free grinding
  • No-rebound feed hopper with quick-release clamp
  • Brake motor with safety switch
  • Easy-to-clean crushing chamber
  • Connector for dust extraction
  • Central lubrication
  • Suitable for integration in automatic installations
  • Special version for grinding semi-conductor materials
Specifica
Specifica
Jaw Crusher
1600 x 670 x 1450 mm
IP54
3-phase Power Connection
CE Certified
1450 mm
1600 mm
670 mm