Learn More
BCAS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | BCAS3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16886763
|
Proteintech
10402-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16876763
|
Proteintech
10402-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
BCAS3 is physically associated with histone H3 and histone acetyltransferase complex protein P/CAF (p300/CBP-associated factor) and possesses histone acetyltransferase activity. In breast cancer, several chromosomal sites frequently undergo amplification, implicating the location of genes important for tumor development and progression.Specifica
| BCAS3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q8CCN5, Q9H6U6 | |
| 192197, 363662, 54828 | |
| BCAS3 Fusion Protein Ag0646 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BCAS3 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BCAS3, GAOB1, MAAB, Protein Maab1, Rudhira | |
| Bcas3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |