Learn More
Abnova™ BCL2 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FS0052.100uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 16003495
  • 1475.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Bcl-2
596
100 μL
Tube
B-cell CLL/lymphoma 2
BCL2
DNA/RNA