Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse MIG; Flex Set, Bead D9
For detecting mouse monokine induced by gamma interferon in serum and cell culture samples
Marca:  BD 558341
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03600kg
Codice prodotto. 15849318
  • 695.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Includes: Mouse MIG; Standard; Mouse MIG; PE Detection Reagent; Mouse MIG; Capture Bead D9
Descrizione
Descrizione
The BD CBA Mouse MIG Flex Set is a bead-based immunoassay capable of measuring mouse monokine induced by gamma interferon (MIG), also known as CXCL9, in serum and cell culture supernatant samples. Mouse reactivity was determined by testing samples with the BD CBA Mouse MIG Flex Set.
  • Reactivity: Mouse
  • Capture Bead and PE Detection Reagent components formulated to a 50x concentration for multiplex use
  • Standard component is lyophilized
  • When reconstituted in 4.0mL assay diluent, standard has a protein concentration of 2500pg/mL
  • Must be used in conjunction with a BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flow cytometer, FCAP Array™ Software
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
MIG
Mouse MIG, standard, Mouse MIG, PE detection reagent, Mouse MIG, capture bead D9
4°C
Mouse MIG flex set (bead D9)
Mouse
100 Tests
Flow Cytometry
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Mouse MIG Flex Set
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: CMIT/MIT