Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human HLA-DR
HLA-DR antigens are encoded by genes within the Human Leukocyte Antigen (HLA) Complex located on chromosome 6. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human HLA-DR is also expressed on activated T cells. This molecule plays a major role in mediating cellular interactions during antigen presentation to CD4-positive T cells.
326.00€ - 675.00€
Specifica
Product Type | BV480 Mouse Anti-Human HLA-DR |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
Concentrazione | Optimal |
Cross-reattività | QC Testing: Human; Tested in Development: Rhesus, Cynomolgus, Baboon |
Forma | BV480 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15894789
|
BD
566154 |
25 Tests |
326.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15814759
|
BD
566113 |
100 Tests |
675.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon™ BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filter set
- BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Specifica
BV480 Mouse Anti-Human HLA-DR | |
Optimal | |
BV480 | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide |
Flow Cytometry | |
QC Testing: Human; Tested in Development: Rhesus, Cynomolgus, Baboon | |
Store undiluted at 4°C |