missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Rat Anti-Mouse CD8a
CD8 is an antigen coreceptor on T-cell surface which interacts with MHC class I molecules on antigen-presenting cells or epithelial cells. BD Horizon™ BV480 Rat Anti-Mouse CD8a also participates in T-cell activation through its association with the T-cell receptor complex and protein tyrosine kinase lck (p56 [lck]).
297.00€ - 435.00€
Specifica
Product Type | BV480 Rat Anti-Mouse CD8a |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
Concentrazione | 0.2 mg/mL |
Cross-reattività | QC Testing: Mouse |
Forma | BV480 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15844809
|
BD
566169 |
25 μg |
297.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15844739
|
BD
566096 |
50 μg |
435.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon BV510 (525/40nm) filter set
- BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Specifica
BV480 Rat Anti-Mouse CD8a | |
0.2 mg/mL | |
BV480 | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide |
Flow Cytometry | |
QC Testing: Mouse | |
Store undiluted at 4°C |