Learn More
BD OptEIA™ Mouse IL-3 ELISA Set
Develop ELISAs for natural or recombinant mouse IL-3 in serum, plasma and cell culture supernatants.
Marca:  BD 555228
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16000kg
Codice prodotto. 15828028
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Includes:
  • Capture Antibody: Anti-mouse IL-3
  • Detection Antibody: Biotinylated anti-mouse IL-3
  • Enzyme Reagent: Streptavidin-horseradish peroxidase conjugate (SAv-HRP)
  • Standard: Recombinant mouse IL-3 (lyophilized)
Descrizione
Descrizione
  • Sufficient materials are provided to yield approximately 20 plates of 96-wells
Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA)
Specifica
Specifica
ELISA Kit
Mouse
Liquid
Capture Antibody, detection Antibody, Streptavidin-HRP, standards
20 Plates
Mouse
ELISA
4°C