Learn More
BD Red Nucleic Acid Stain
Useful for discrimination of viable from nonviable cells, DNA content analysis in fixed cells, or nuclear counterstaining for fixed cells in immunofluorescence or flow cytometry applications. BD Via-Probe™ Red Nucleic Acid Stain brightly stains nonviable or fixed cells with permeable membranes.
Marca:  BD 565804
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15834539
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Red Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 631nm, and is best excited by the red laser
  • It has an emission maximum of 651nm
Specifica
Specifica
-20°C
  • Immunofluorescence
  • Immunocytochemistry
  • Flow cytometry
  • Intracellular staining (flow cytometry)
Red Nucleic Acid Stain
0.5 mL