Learn More
Kartell™ White Moulded Bed Pan
Kartell™ White Moulded Bed Pan has good chemical and temperature resistance and is best suited for use in hospitals.
Marca:  Kartell™ 0058600
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28800kg
Codice prodotto. 10621942
  • 9.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use in hospitals
  • Constructed of white polypropylene
  • Can withstand temperatures up to 120°C
Specifica
Specifica
Polypropylene bed pan, 507mm in length
2500 mL
Bed Pan
285 mm
285 mm
Flat
Polypropylene
507 mm
69 mm