Learn More
Bel Art™ Camere di essiccazione in acrilico SP Scienceware™
Codice prodotto. 12693496 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bronzo
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12693496
Marca: Bel Art™ F420660000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzati in frigoriferi o a temperatura ambiente
  • Armadio in acrilico con ripiani a vassoio estraibili con fondo perforato e guide predefinite per lo scorrimento verso l’interno/esterno
  • Lo sportello si apre da destra a sinistra ed è dotato di una chiusura in acciaio inossidabile
  • Disponibile con tre ripiani
  • Trasparente e color bronzo per materiali fotosensibili
Specifica
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Front-loading
Materiale Acrilico
Product Type Desiccator
Door Style Con guarnizione
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzato in frigoriferi/a temperatura ambiente per materiali fotosensibili
Capacità 32 contenitori
Include 3 ripiani a vassoio con fondi perforati e scorrimento verso l'interno/l'esterno su guide preimpostate, chiusura con fermo girevole in acciaio inossidabile per sportello
N. di ripiani 3 ripiani a vassoio estraibili
Volume (sistema imperiale) 0.82 piedi cubi
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in (30.4 x 30.4 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 12 in
Altezza (sistema metrico) 30.4 cm