Learn More
Bel Art™ Camere di essiccazione in acrilico SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bronzo
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Armadio in acrilico con ripiani a vassoio estraibili con fondo perforato e guide predefinite per lo scorrimento verso l’interno/esterno
- Lo sportello si apre da destra a sinistra ed è dotato di una chiusura in acciaio inossidabile
- Disponibile con tre ripiani
- Trasparente e color bronzo per materiali fotosensibili
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Stile dell'armadietto | Front-loading |
| Materiale | Acrilico |
| Product Type | Desiccator |
| Door Style | Con guarnizione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utilizzato in frigoriferi/a temperatura ambiente per materiali fotosensibili |
| Capacità | 32 contenitori |
| Include | 3 ripiani a vassoio con fondi perforati e scorrimento verso l'interno/l'esterno su guide preimpostate, chiusura con fermo girevole in acciaio inossidabile per sportello |
| N. di ripiani | 3 ripiani a vassoio estraibili |
| Volume (sistema imperiale) | 0.82 piedi cubi |
| Vedi altri risultati |