Learn More
Bel-Art™ Cucchiai ecologici con manico lungo SP Scienceware™
Riducono l'impatto ambientale grazie ai cucchiai di campionamento in resina PLA (acido polilattico)
19.30€ - 21.00€
Specifica
Product Type | Cucchiaio per campionamento ecologico |
---|---|
Materiale | Resina PLA |
Include | Bordo piatto |
Tipo di maniglia | Lunga |
Sterilità | Non-sterile |
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
13402479
|
Bel-Art™
F36940-1000 |
1,23 ml |
19.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13432479
|
Bel-Art™
F36944-1000 |
4,93 ml |
21.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13412479
|
Bel-Art™
F36942-1000 |
2,46 ml |
20.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
La produzione di PLA 100% a base vegetale contribuisce a ridurre i gas serra e utilizza meno energia non rinnovabile dalla fonte alla resina rispetto alle controparti a base di petrolio, e le piante utilizzate sono una risorsa rinnovabile annuale. Le opzioni di smaltimento includono il compostaggio industriale per biodegradabilità, incenerimento, riciclaggio e discarica.
- I cucchiai di grado FDA sono sicuri per il contatto con alimenti, farmaci e cosmetici
- Resistenza e durata paragonabili agli strumenti di campionamento in polistirene, polipropilene e altre resine plastiche
- Il manico lungo 7 pollici (17.8 cm), aiuta a prevenire il contatto personale con il materiale campionato quando si inserisce il cucchiaio in flaconi, vasetti e altri spazi ristretti
- Ogni vaschetta presenta un bordo piatto per facilitare la raccolta e la misurazione precisa di piccole quantità
- Utilizzare un cucchiaio separato per ciascun materiale campionato per evitare la contaminazione incrociata
- Non sterili
Specifications
Cucchiaio per campionamento ecologico | |
Bordo piatto | |
Non-sterile | |
Ideale per il prelievo dei campioni da bottiglie, flaconi e altre aree ristrette e per prevenire il contatto personale con materiali del campione; alternativa ecologica agli strumenti di campionamento a base di petrolio | |
17,8 cm |
Resina PLA | |
Lunga | |
FDA | |
7 in. |