Learn More
Bel-Art™ Ancorette di agitazione magnetiche ovali SP Scienceware™ Spinbar™
Per l'uso in recipienti a fondo tondo
Marca: Bel-Art™ F37130-0114
14.68 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01710kg
Descrizione
- Punto di articolazione integrato, senza un anello separato o cambiamento brusco del contorno, per una rotazione senza restrizioni
- Contatto minimo durante l'utilizzo in contenitori di plastica
- Il magnete stesso è di forma ovale, incapsulato in PTFE Teflon™ di grado FDA, USP Classe VI, tranne per le tre misure più piccole, in cui il magnete è cilindrico e incapsulato in Teflon PTFE di forma ovale
- Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
- Autoclavabile
Specifica
16 mm | |
0.62 pollici | |
1 | |
Fiasche a fondo sferico da 300 e 500 ml | |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS | |
Uova |
1.25 pollici | |
Bianco | |
Magnete in Alnico | |
Sì | |
32 mm |