Learn More
Bel-Art™ Fogli in polietilene poroso Fritware™ SP Scienceware™
Forniti con porosità media o grossolana
Marca:  Bel-Art™ H13638-0518
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11392224
  • 221.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Può essere tagliato, segato, formato, lavorato a macchina e saldato per realizzare elementi speciali realizzati parzialmente o interamente in questo materiale poroso
  • Il tipo a porosità media ha una dimensione media dei pori di 70 micron
  • Il tipo a porosità grossolana ha una media di 110 micron
Specifica
Specifica
HDPE
Può essere tagliato, segato, formato, lavorato a macchina e saldato per realizzare elementi speciali realizzati parzialmente o interamente in questo materiale poroso
3.2 mm
18 pollici
18 pollici
70 μm
medio
18 x 18 in (46 x 46 cm)
46 cm
46 cm