Learn More
Bel Art™ Essiccatori a vuoto rotondi Lab Companion SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
Includes
Vassoio essiccante (essicanti venduti separatamente)
Gli essiccatori a vuoto di alta qualità garantiscono l'integrità del vuoto tre volte più a lungo rispetto agli essiccatori a vuoto medi, con conseguente riduzione della manutenzione e maggiore tranquillità. In grado di mantenere un vuoto di 29 poll.-Hg per oltre 72 ore a temperatura ambiente e rimanere a tenuta di gas per consentire una conservazione affidabile o esperimenti per periodi prolungati. Una valvola in Viton™ a 3 vie offre un'aspirazione, un rilascio del vuoto o uno scambio di gas uniformi. La struttura in policarbonato trasparente è durevole, facile da pulire, resistente agli agenti chimici e consente una rapida visione del contenuto dell'essiccatore. I modelli color ambra con blocco UV bloccano il 100% della luce UVA, B e C per ridurre al minimo i danni o lo scolorimento dei campioni fotosensibili. Utilizzabili con qualsiasi livello di vuoto con capacità di aria libera di 1.5 piedi cubici al minuto (CFM) o superiore.
- Il controllo del livello di vuoto risulta più semplice grazie ad un vacuometro analogico integrato nella parte superiore dell'unità
- L'O-ring in silicone di alta qualità e l'anello di bloccaggio appositamente progettato consentono un'eccezionale capacità di vuoto praticamente senza perdite
- L'anello di bloccaggio fissa le metà superiore e inferiore quando il vuoto non è in uso; offre maggiore comodità e sicurezza durante lo spostamento dell'unità
- Sei modelli tra cui scegliere; 6, 10 e 20 litri di volume interno, trasparenti o in colore ambra con blocco UV
Specifica
Specifica
| Colore | UV Ambrato |
| Materiale | Polycarbonate |
| Product Type | Essiccatore sotto vuoto |
| Include | Vassoio per essiccante, vacuometro analogico incorporato, O-ring in silicone e anello di bloccaggio, valvola a 3 vie Viton™ |
| Carico ripiano max | 20 kg |
| N. di ripiani | 1 |
| Stile | Profilo rotondo |
| Volume (sistema imperiale) | 0.4 piedi cubi |
| Volume (sistema metrico) | 10 l |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13 pollici |
| Vedi altri risultati |